Få mere at vide
1-methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183714
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10183714 1 g 1g
10036724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10183714 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC35925DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 148546-97-8
Molekylær formel C11H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 221.26
MDL nummer MFCD08435858
InChI nøgle IIRKKCDXJIXWHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-3-nitrophenyl piperazine, 4-methyl-1-3-nitrophenyl piperazine, piperazine,1-methyl-4-3-nitrophenyl, zlchem 196, pubchem18685, acmc-209d0u, 1-3-nitrophenyl 4-methylpiperazine, 1-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-3-nitrophenyl-piperazine, 1-methyl-4-3-nitro-phenyl-piperazine
PubChem CID 12152161
IUPAC navn 1-methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazin
SMIL CN1CCN(CC1)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 221.26
Procent renhed 97%