Få mere at vide
1-methyl-3-trifluormethylpyrazol-5-boronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347594
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347594 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10347594 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00027DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid
CAS 344591-91-9
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H6BF3N2O2
MDL nummer MFCD08701785
Mængde 1 g
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid, 5-borono-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-ylboronic acid, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl-5-boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-ylboronic acid, boronic acid, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl, acmc-209i7r
InChI nøgle XPUNXPPXMANQGF-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CC(=NN1C)C(F)(F)F)(O)O
IUPAC navn [2-methyl-5-(trifluormethyl)pyrazol-3-yl]borsyre
Molekylvægt (g/mol) 193.92
PubChem CID 12056713
Formel vægt 193.92
Procent renhed 97%