Få mere at vide
1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-sulfonylchlorid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10246532
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10246532 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10397202 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
11366815 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10246532 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AW00087CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 519056-67-8
Molekylær formel C5H4ClF3N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 248.604
InChI nøgle HJFWSNIHZZKYIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride,1-methyl-3-trifluoromethyl, chloro 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol-4-yl sulfone, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2794561
IUPAC navn 1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-sulfonylchlorid
SMIL CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 248.61
Procent renhed 97%