Få mere at vide
1-Methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-carbonylchlorid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10709615
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10709615 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10391423 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10123652 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10709615 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00779DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 126674-98-4
Molekylær formel C6H4ClF3N2O
Molekylvægt (g/mol) 212.556
InChI nøgle KFKVECZQALNWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl, acmc-20ms45, 3-trifluoromethyl-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1-methyl-4-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2794581
IUPAC navn 1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carbonylchlorid
SMIL CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 212.56
Procent renhed 95%