Få mere at vide
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-ol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5F3N2O/c1-10-4(11)2-3(9-10)5(6,7)8/h2,11H,1H3 |
| Formel vægt | 166.0354 |