Få mere at vide
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11380647
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11380647 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10122794 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11380647 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47201CB
Kemiske identifikatorer
CAS 871825-56-8
Molekylær formel C9H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 208.24
MDL nummer MFCD08271954
InChI nøgle YSTOGMCNCZGBTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 2-5-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
PubChem CID 20109897
IUPAC navn 2-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 208.24
Procent renhed 97%