Få mere at vide
(1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10386664
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10386664 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10386664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47209DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
CAS 879896-49-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C9H10N2OS
MDL nummer MFCD08435885
Mængde 1 g
Synonym 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1-methyl-3-2-thienyl, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazol-3-yl methanol, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazol-5-yl methan-1-ol
InChI nøgle CHKYTDUITSTBNJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CO
IUPAC navn (2-methyl-5-thiophen-2-ylpyrazol-3-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 194.252
PubChem CID 18525810
Formel vægt 194.26
Procent renhed 97%