Få mere at vide
1-Methyl-3-pyrrolidinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3-pyrrolidinol |
| CAS | 13220-33-2 |
| Molekylær formel | C5 H11 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-1-Methylpyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC(O)C1 |
| IUPAC navn | 1-methylpyrrolidin-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.15 |
| Formel vægt | 101.0841 |