Få mere at vide
1-methyl-3-pyrrolidinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686132 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10686132 1 g Glasflaske 1g
10527844 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10686132 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127620010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13220-33-2 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13220-33-2
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.15
MDL nummer MFCD00003176
InChI nøgle FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, n-methyl-3-pyrrolidinol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, n-methyl-3-hydroxypyrrolidine, 1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, pubchem14117, l-methyl-3-pyrrolidinol, 1-methyl-pyrrolidin-3ol
PubChem CID 93074
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-3-ol
SMIL CN1CCC(C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-pyrrolidinol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9210g/mL
Kogepunkt 50.0°C to 52.0°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt 71°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 21, II, 3
Specifik vægtfylde 0.921
Formel vægt 101.15
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-Pyrrolidinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.