Få mere at vide
1-Methyl-3-propylimidazolium Tetrafluoroborate, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3-propylimidazolium Tetrafluoroborate |
| CAS | 244193-48-4 |
| Molekylær formel | C7H13BF4N2 |
| MDL nummer | MFCD14156016 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | CCCN1C=[N+](C)C=C1.F[B-](F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.00 |
| Procent renhed | 98% |