Få mere at vide
1-Methyl-3-propylbenzene, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3-n-propylbenzene |
| CAS | 1074-43-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methyl-3-n-propylbenzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H14 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Toluene, m-propyl- (6CI,8CI), 1-Methyl-3-propylbenzene, 1-Methyl-3-n-propylbenzene, 1-Propyl-3-methylbenzene, 3-Methyl-1-propylbenzene, 3-Propyltoluene, 3-n-Propyltoluene, NSC 73974, m-Methylpropylbenzene, m-Propyltoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14/c1-3-5-10-7-4-6-9(2)8-10/h4,6-8H,3,5H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCc1cccc(C)c1 |
| Vis mere |