Få mere at vide
1-Methyl-3-propylbenzene, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316566
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30316566 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 30316566 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15142060
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-n-propylbenzene
CAS 1074-43-7
Analyt- eller komponentnavne 1-Methyl-3-n-propylbenzene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H14
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Toluene, m-propyl- (6CI,8CI), 1-Methyl-3-propylbenzene, 1-Methyl-3-n-propylbenzene, 1-Propyl-3-methylbenzene, 3-Methyl-1-propylbenzene, 3-Propyltoluene, 3-n-Propyltoluene, NSC 73974, m-Methylpropylbenzene, m-Propyltoluene
InChI formel InChI=1S/C10H14/c1-3-5-10-7-4-6-9(2)8-10/h4,6-8H,3,5H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CCCc1cccc(C)c1
IUPAC navn 1-methyl-3-propylbenzene
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 134.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 134.1096 g/mol