Få mere at vide
1-Methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 139755-99-0 |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-3-4-6-5-7(8(11)12)10(2)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCCc1cc(C(=O)O)n(C)n1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-propylpyrazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vægt | 168.0899 |