Få mere at vide
1-Methyl-3-piperidinemethanol, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4259032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11976301
Brand: Thermo Scientific Acros 163840500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7583-53-1
Molekylær formel C7H15NO
Molekylvægt (g/mol) 129.2
InChI nøgle UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
PubChem CID 97998
IUPAC navn (1-methylpiperidin-3-yl)methanol
SMIL CN1CCCC(C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-piperidinemethanol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 140.0°C to 145.0°C
Flammepunkt 94°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.4772 to 1.4792
Mængde 50 g
Beilstein 21,II,8
Specifik vægtfylde 1.01
Formel vægt 129.2
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-piperidinemethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.