Få mere at vide
1-Methyl-3-piperidinemethanol, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11986301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11986301 250 g 250g
11976301 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11986301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163842500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7583-53-1
Molekylær formel C7H15NO
Molekylvægt (g/mol) 129.2
InChI nøgle UGXQXVDTGJCQHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-3-yl methanol, 1-methylpiperidine-3-methanol, 3-piperidinemethanol, 1-methyl, 3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidyl methanol, 1-methyl-3-hydroxymethylpiperidine, 1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol,1-methyl-,--9ci
PubChem CID 97998
IUPAC navn (1-methylpiperidin-3-yl)methanol
SMIL CN1CCCC(C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-piperidinemethanol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.0100g/mL
Kogepunkt 140.0°C to 145.0°C
Flammepunkt 94°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Brydningsindeks 1.4772 to 1.4792
Mængde 250 g
Beilstein 21,II,8
Specifik vægtfylde 1.01
Formel vægt 129.2
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-piperidinemethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.