Få mere at vide
1-Methyl-3-piperazinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434078
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15434078 1 g 1g
15444078 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15434078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57633.03
Request Bulk or Custom Format
Det er et nyttigt piperazin og bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et nyttigt piperazin og bruges
også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34770-60-0
Molekylær formel C5H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 114.15
MDL nummer MFCD11870124
InChI nøgle KVIZTDNKHOCNAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-oxopiperazine, 1-methyl-3-piperazinone, 1-methylpiperazin-3-one, piperazinone, 4-methyl, pubchem23318, 1-methyl-3-piperizinone, 4-methyl-2-piperazinone, 4-methyl-piperazin-2-one, 2-piperazinone,4-methyl
PubChem CID 13704283
IUPAC navn 4-methylpiperazin-2-on
SMIL CN1CCNC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-piperazinone
Smeltepunkt 84°C to 90°C
Mængde 1 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 114.15
Procent renhed 95%