missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1-Methyl-3-phenylpropylamine, TRC

Artikelnummer. 30135432
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135432 25 g
30137069 100 g
18020950 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32547025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22374-89-6
Molekylær formel C10 H15 N
Molekylvægt (g/mol) 149.23
Synonym α-Methylbenzenepropanamine, (3-Aminobutyl)benzene, (RS)-1-Methyl-3-
IUPAC navn 4-phenylbutan-2-amine
SMIL CC(N)CCc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-Phenylpropylamine
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8,11H2,1H3
Formel vægt 149.1204
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.