Få mere at vide
1-Methyl-3-phenylpiperidin-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3-phenylpiperidin-4-one |
| CAS | 3881-28-5 |
| Molekylær formel | C12H15NO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c1-13-8-7-12(14)11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC(=O)C(C1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-methyl-3-phenylpiperidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.25 |
| Formel vægt | 189.1154 |