Få mere at vide
1-Methyl-3-phenylpiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3-phenylpiperazine |
| CAS | 5271-27-2 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Piperazine, 1-methyl-3-phenyl-, 1-Methyl-3-phenylpiperazine, (±)-3-Phenyl-1-methylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCNC(C1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-methyl-3-phenylpiperazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.26 |
| Formel vægt | 176.1313 |