Få mere at vide
1-Methyl-3-phenylpiperazine, LoGiCal
Artikelnummer. 30459846
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459846 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459846 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1005.07
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-phenylpiperazine
CAS 5271-27-2
Analyt- eller komponentnavne 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H16 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Methyl-3-phenylpiperazine
InChI formel InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CN1CCNC(C1)c2ccccc2
IUPAC navn 1-methyl-3-phenylpiperazine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 176.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 176.1313 g/mol