Få mere at vide
1-Methyl-3-phenylpiperazine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3-phenylpiperazine |
| CAS | 5271-27-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-Methyl-3-phenylpiperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Methyl-3-phenylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN1CCNC(C1)c2ccccc2 |
| Vis mere |