Få mere at vide
1-Methyl-3-phenylpiperazine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10311184 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10311184 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10311184 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359420050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-phenylpiperazine
CAS 5271-27-2
Smeltepunkt 55.0°C to 59.0°C
Farve Yellow
Kogepunkt 85.0°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C11H16N2
MDL nummer MFCD03411603
Mængde 5 g
Synonym 1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine
InChI nøgle IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC navn 1-methyl-3-phenylpiperazine
Molekylvægt (g/mol) 176.263
PubChem CID 2760009
Formel vægt 176.26
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystals or Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.