Få mere at vide
1-Methyl-3-phenylpiperazine, 97%
Artikelnummer. 11421500
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421500 1 g 1g
11431500 5 g 5g
11441500 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11421500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26924.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5271-27-2 | C11H16N2 | 176.263 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5271-27-2
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.263
MDL nummer MFCD03411603
InChI nøgle IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-n-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl piperazine, piperazine, 1-methyl-3-phenyl, +/--3-phenyl-1-methylpiperazine, dl-1-methyl-3-phenyl-piperazine, 1-methyl-3-phenyl-1-piperazine, pubchem8578, 3-phenyl-1-methylpiperazine, +/-, n-methyl-3-phenylpiperazine
PubChem CID 2760009
IUPAC navn 1-methyl-3-phenylpiperazin
SMIL CN1CCNC(C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-phenylpiperazine
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Kogepunkt 85°C (0.5 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 176.26
Procent renhed 97%