Få mere at vide
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole |
| CAS | 3463-26-1 |
| Molekylær formel | C10H10N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Methyl-3-phenylpyrazole, 3-Phenyl-1-methylpyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2/c1-12-8-7-10(11-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3 |
| SMIL | Cn1ccc(n1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-methyl-3-phenylpyrazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.2 |
| Formel vægt | 158.0844 |