Få mere at vide
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10583874
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10583874 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10051054 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10583874 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46601CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 10250-64-3
Molekylær formel C11H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.213
MDL nummer MFCD08271939
InChI nøgle RTBQZMPYPFQBHA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7537625
IUPAC navn 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-carboxylsyre
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-phenyl, 5-carboxy-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 1-methyl-3-phenyl-1h-5-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-3-phenyl, 1-methyl-3-phenyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel vægt 202.21
Procent renhed 97%