Få mere at vide
(1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10562864
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10562864 250 mg 250mg
10376284 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10562864 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46613CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 876728-39-1
Molekylær formel C11H13N3
Molekylvægt (g/mol) 187.25
MDL nummer MFCD08271943
InChI nøgle XAVNJYHSYZUYFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 1h-pyrazole-5-methanamine,1-methyl-3-phenyl, 1-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, 1-methyl-3-phenylpyrazol-5-yl methylamine, 1-2-methyl-5-phenylpyrazol-3-yl methanamine, 5-aminomethyl-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 5-aminomethyl-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene
PubChem CID 20109911
SMIL CN1N=C(C=C1CN)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
IUPAC navn 1-(1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanamin
Formel vægt 187.24
Procent renhed 97%