Få mere at vide
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine |
| CAS | 10199-50-5 |
| Molekylær formel | C10H11N3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2-Methyl-5-phenyl-2H-pyrazol-3-yl)amine, 1-Methyl-3-phenyl-5-aminopyrazole, 2-Methyl-5-phenylpyrazol-3-amine, 3-Amino-2-methyl-5-phenyl-2H-pyrazole, 3-Phenyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-phenylpyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3/c1-13-10(11)7-9(12-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,11H2,1H3 |
| SMIL | Cn1nc(cc1N)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vægt | 173.0953 |