Få mere at vide
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin, TRC
Artikelnummer. 30478194
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30478194 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30478194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM219165500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS 10199-50-5
Molekylær formel C10H11N3
Mængde 500 mg
Synonym (2-Methyl-5-phenyl-2H-pyrazol-3-yl)amine, 1-Methyl-3-phenyl-5-aminopyrazole, 2-Methyl-5-phenylpyrazol-3-amine, 3-Amino-2-methyl-5-phenyl-2H-pyrazole, 3-Phenyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-phenylpyrazole
InChI formel InChI=1S/C10H11N3/c1-13-10(11)7-9(12-13)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,11H2,1H3
SMIL Cn1nc(cc1N)c2ccccc2
IUPAC navn 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-amin
Molekylvægt (g/mol) 173.21
Formel vægt 173.0953