Få mere at vide
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10673455
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10673455 50 g 50g
10242882 1 g 1g
10672443 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10673455 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01136EE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 10199-50-5
Molekylær formel C10H11N3
Molekylvægt (g/mol) 173.219
MDL nummer MFCD00067874
InChI nøgle KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 517779
IUPAC navn 2-methyl-5-phenylpyrazol-3-amin
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 50 g
Formel vægt 173.22
Procent renhed 97%