Få mere at vide
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 173.22 |
| Procent renhed | 97% |