Få mere at vide
1-methyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid (85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-methyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid |
| CAS | 450368-34-0 |
| Molekylær formel | C10H10N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O3/c1-12-5-9(13)11-7-4-6(10(14)15)2-3-8(7)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,13)(H,14,15) |
| SMIL | CN1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-methyl-3-oxo-2,4-dihydroquinoxaline-6-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.19 |
| Formel vægt | 206.0691 |