Få mere at vide
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11926261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
50g
Artikelnummer.
11926261 50g
1 options
Artikelnummer. 11926261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 356610500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
CAS 64697-40-1
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H23ClN2
MDL nummer MFCD03095432
Mængde 50 g
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium chloride, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride, 1-octyl-3-methylimidazolium chloride, 3-methyl-1-octylimidazolium chloride, omimcl, acmc-20aj1j, dsstox_cid_27849, dsstox_rid_82602, dsstox_gsid_47873, ksc491c7j
InChI nøgle OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
IUPAC navn 3-methyl-1-octyl-1H-imidazol-3-ium chloride
Molekylvægt (g/mol) 230.78
PubChem CID 2734223
ChEBI CHEBI:61342
Formel vægt 230.78
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.