Få mere at vide
1-Methyl-3-n-propylimidazoliumiodid, 98 %
Artikelnummer. 11382769
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382769 50 g 50g
11372769 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27682.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 119171-18-5 | C7H13IN2 | 252,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119171-18-5
Molekylær formel C7H13IN2
Molekylvægt (g/mol) 252.10
MDL nummer MFCD08276385
InChI nøgle IVCMUVGRRDWTDK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-methyl-3-propylimidazolium iodide, 1-propyl-3-methylimidazolium iodide, 1-methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-methyl-3-propylimidazol-1-ium iodide, acmc-1c1fw, dsstox_cid_29063, dsstox_rid_83282, dsstox_gsid_49207, ksc491c6t, 1-methyl-3-propylimidazoliumiodide
PubChem CID 12971008
IUPAC navn 1-methyl-3-propylimidazol-1-ium;iodid
SMIL [I-].CCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide
Tæthed 1.54
Kogepunkt 301 °C til 304 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 50 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 252.09
Procent renhed 98%