Få mere at vide
1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 97%
Artikelnummer. 11397435
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397435 1 g 1g
11307445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05425.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31272-04-5 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31272-04-5
Molekylær formel C7H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 140.186
MDL nummer MFCD00051849
InChI nøgle RULINAPACRUGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 1-methyl-3-propyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazoline-5-one, 1-methyl-3-n-propyl 2-pyrazolin-5-one, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one,2,4-dihydro-2-methyl-5-propyl, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one #
PubChem CID 520516
IUPAC navn 2-methyl-5-propyl-4H-pyrazol-3-on
SMIL CCCC1=NN(C(=O)C1)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Mængde 1 g
Beilstein 637013
Formel vægt 140.19
Procent renhed 97%