Få mere at vide
1-Methyl-3-n-octylimidazoliumtetrafluoroborat, 99%
Artikelnummer. 11416300
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416300 50 g 50g
11406300 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416300 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27161.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 244193-52-0 | C12H23BF4N2 | 282,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 244193-52-0
Molekylær formel C12H23BF4N2
Molekylvægt (g/mol) 282.13
MDL nummer MFCD03095434
InChI nøgle GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate, 3-methyl-1-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, omimbf4, dsstox_cid_27919, dsstox_rid_82672, dsstox_gsid_47943, 3-methyl-1-octylimidazoliumtetrafluoroborate, 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate hplc
PubChem CID 11460221
SMIL F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate
Tæthed 1.12
Mængde 50 g
IUPAC navn 3-methyl-1-octyl-lH-imidazol-3-ium; tetrafluorboranid
Formel vægt 282.13
Procent renhed 99%