Få mere at vide
1-Methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495396
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495396 25 g 25g
15485396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59990.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304680-36-2
Molekylær formel C12H23F6N2P
Molekylvægt (g/mol) 340.29
MDL nummer MFCD03427617
InChI nøgle GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
PubChem CID 2734243
IUPAC navn 1-methyl-3-octylimidazol-1-ium;hexafluorophosphate
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate
Mængde 25 g
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 340.29
Procent renhed 95%