Få mere at vide
1-Methyl-3-n-octylimidazoliumchlorid, 97%
Artikelnummer. 15455888
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455888 50 g 50g
15445888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59534.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 64697-40-1 | C12H23ClN2 | 230,78 g/mol
1-methyl-3-octylimidazoliumchlorids rolle i micelliseringsadfærden af amfifilt lægemiddel amitriptylinhydrochlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-methyl-3-octylimidazoliumchlorids rolle i micelliseringsadfærden
af amfifilt lægemiddel amitriptylinhydrochlorid.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64697-40-1
Molekylær formel C12H23ClN2
Molekylvægt (g/mol) 230.78
MDL nummer MFCD03095432
InChI nøgle OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium chloride, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride, 1-octyl-3-methylimidazolium chloride, 3-methyl-1-octylimidazolium chloride, omimcl, acmc-20aj1j, dsstox_cid_27849, dsstox_rid_82602, dsstox_gsid_47873, ksc491c7j
PubChem CID 2734223
ChEBI CHEBI:61342
IUPAC navn 1-methyl-3-octylimidazol-1-ium;chlorid
SMIL [Cl-].CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
Farve Gul
Tæthed 1.01 g/mL
Brydningsindeks 1.51
Mængde 50 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 230.78
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske