Få mere at vide
1-methyl-3-indolmethylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427367
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427367 250 mg 250mg
15407367 1 g 1g
15417367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34418.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19293-60-8 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19293-60-8
Molekylær formel C10H12N2
Molekylvægt (g/mol) 160.22
MDL nummer MFCD06657101
InChI nøgle NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, 1-methylindol-3-yl methanamine, 1-methyl-3-indolemethylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, c-1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-1-methylindol-3-yl methanamine, n-methyl-3-aminomethyl-indol, 1-methyl-1h-indole-3-methanamine
PubChem CID 3934542
IUPAC navn (1-methylindol-3-yl)methanamin
SMIL CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-3-indolemethylamine
Mængde 250 mg
Formel vægt 160.22
Procent renhed 96%