Få mere at vide
1-Methyl-3 (hydroxy- (3-pyridyl) methyl) Pyrrolidine (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3(hydroxy-(3-pyridyl)methyl)pyrrolidine |
| CAS | 887407-08-1 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | α-(1-Methyl-3-pyrrolidinyl)-3-pyridinemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O/c1-13-6-4-10(8-13)11(14)9-3-2-5-12-7-9/h2-3,5,7,10-11,14H,4,6,8H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCC(C1)C(O)c2cccnc2 |
| IUPAC navn | (1-methylpyrrolidin-3-yl)-pyridin-3-ylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.26 |
| Formel vægt | 192.1263 |