missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-Methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 826-72-2 |
| Molekylær formel | C10 H11 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,4-Dihydro-1-methyl-2(1H)-quinolinone, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 1-Methyl-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)CCc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.2 |
| Formel vægt | 161.084 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?