Få mere at vide
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478087
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478087 5 g 5g
15488087 250 mg 250mg
15468087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15478087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51438.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 118486-97-8 | Molekylformel: C17H33NSn | Molekylvægt: 370,168 g/mol
Den anvendes som mellemprodukt for farmaceutiske produkter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Opløselighed Ikke blandbar eller
svær at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118486-97-8
Molekylær formel C17H33NSn
Molekylvægt (g/mol) 370.168
MDL nummer MFCD01319022
InChI nøgle DINAKCGOEKXDTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-tributylstannyl pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannylpyrrole, 1h-pyrrole,1-methyl-2-tributylstannyl, 1-methylpyrrol-2-yl tributyltin, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyrrole, n-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, acmc-20aotm, tributyl-1-methylpyrrol-2-yl stannane, tributylstannyl-1-methylpyrrole
PubChem CID 2769397
IUPAC navn tributyl-(1-methylpyrrol-2-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CN1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2788
Formel vægt 370.15
Procent renhed 98%