Få mere at vide
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazol, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl) imidazol anvendes i farmaceutiske produkter, lægemiddelkandidater, ligander til overgangsmetalkatalysatorer og andre molekylære funktionelle materialer. Det er en organostanisk forbindelse til proteomisk forskning.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl) imidazol anvendes i farmaceutiske produkter, lægemiddelkandidater, ligander til overgangsmetalkatalysatorer og andre molekylære funktionelle materialer. Det er en organostanisk forbindelse til proteomisk forskning.
Opløselighed
Sparsomt opløseligt i vand.
Bemærk
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og varme.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)imidazole |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2788 |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 371.15 |
| Procent renhed | ≥90% |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.