Få mere at vide
[1-Methyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]ethylidene]-propanedioic Acid Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1-Methyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]ethylidene]-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 86958-53-4 |
| Molekylær formel | C15H24O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-[1-Methyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]ethylidene]-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O6/c1-4-18-14(16)13(15(17)19-5-2)11(3)10-21-12-8-6-7-9-20-12/h12H,4-10H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(=C(C)COC1CCCCO1)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-[1-(oxan-2-yloxy)propan-2-ylidene]propanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.35 |
| Formel vægt | 300.1573 |