Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon, spektrofotometrisk grad, 99,5+%
Artikelnummer. 11393548
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393548 4 x 1 L 4 L
11383548 1 L 1 L
11303558 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11393548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039176.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
For spektrofotometri/kromatografi | CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99,13 g/mol
1-methyl-2-pyrrolidinon, er nyttig til spektrofotometri, kromatografi og ICP-MS-detektion. Det er nyttigt til kemisk funktionalisering af grafenplader ved solvotermisk reduktion af grafenoxid. Det er også nyttigt til farmaceutiske og forskellige industrielle anvendelser på grund af dets brede solvens og lave flygtighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maksimalt niveau af urenheder: Fordampningsrest 6 ppm, H 2 O 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
MDL nummer MFCD00003193
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt °C til 24 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 1.033
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 86 °C (187 °F)
Tændingspunkt 270 °C (518 °F)
Lugt Amin-lignende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4705
Damptryk 0,29 hPa
Beilstein 106420
Kogepunkt 204 °C
Opløselighedsinformation Blander med vand, lavere alkoholer, ketoner, ethylacetat, ricinusolie, kloroform og benzen. Moderat blandbar med alifatiske kulbrinter.
Formel vægt 99.13
Grad Spektrofotometri