Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon, reagenskvalitet, Solstice
Artikelnummer. 15617970
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15617970 2.5 L 2.5 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15617970 Leverandør Fluka Leverandørnr. M796032.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.00 DKK
    789.62 DKK / 2.5 L
    Spare 190.38 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-pyrrolidinone
CAS 872-50-4
Tæthed 1,028 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.095
Flammepunkt 91 °C (195,8 °F)
Tændingspunkt 518 °F
Molekylær formel C5H9NO
Damptryk 0,99 mmHg (40 °C), 0,29 mmHg (20 °C)
MDL nummer MFCD00003193
Beilstein 106420
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCCC1=O
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 99.133
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Formel vægt 99,13 g/mol
Procent renhed 99%
Grad Reagens