Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon, reagenskvalitet, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 16674464 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
:
4 L
Artikelnummer.
16674464 4 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16674464 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. M796034L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-pyrrolidinone
CAS 872-50-4
CAS Max % 1
Smeltepunkt -24°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.028 g/cm3 (20°C)
pH 8.5 to 10
Kogepunkt 204°C (1013 hPa)
Flammepunkt 91°C
Molekylær formel C5H9NO
Lineær formel C5H9NO
Mængde 4 L
Beilstein 106420
Synonym 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methyl-2-pyrrolidone; NMP
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCCC1=O
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 99.13
Grad Opløsningsmidler af reagenskvalitet