Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon, HPLC-kvalitet, 99,5 %
Beskrivelse
1-methyl-2-pyrrolidinon, er nyttig til spektrofotometri, kromatografi og ICP-MS-detektion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
| Smeltepunkt | °C til 24 °C |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 1.033 |
| Mængde | 4 L |
| Flammepunkt | 86 °C (187 °F) |
| Tændingspunkt | 270 °C (518 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |