Få mere at vide
1-methyl-2-pyrrolidinon, Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 17864591 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Artikelnummer. Mængde Emballage
17864591 6 x 1 L Glasflaske
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17864591 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 693376X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
GC-Headspace testet,≥ 99,9 %
  • Til GC headspace-applikationer
  • Møder USP , Ph. Eur. og ICH-krav
  • GC headspace-applikation testet
  • Pakket under inert gas for længere holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 872-50-4
Mængde 6 x 1 L
Flammepunkt 88 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Flydende, klar
Molekylær formel C5H9NO
Kogepunkt 202°C
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN1CCCC1=O
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 99.13
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Procent renhed min. 99.9 %