Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Methyl-2-pyrrolidinone-d3 |
| CAS | 933-86-8 |
| Molekylær formel | C5H6D3NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Methyl-5-pyrrolidinone-d3, 1-Methylazacyclopentan-2-one-d3, 1-Methylpyrrolidone-d3, AgsolEx 1-d3, M-Pyrol-d3, Microposit 2001-d3, N 0131-d3, N-Methyl-2-ketopyrrolidine-d3, N-Methyl-γ-butyrolactam-d3, N-Methylbutyrolactam-d3, N-Methylpyrrolidone-d3, NMP-d3, NSC 4594-d3, Pharmasolve-d3, Pyrol M-d3, SL 1332-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | O=C1CCCN1C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.15 |