Få mere at vide
1-methyl-2-pyrrolidinon, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15672840
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 4 L
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15672840 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15662840 1 L Glasflaske 1 L
15682840 4 x 4 L Glass Bottle Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15672840 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2704582.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.133
MDL nummer MFCD00003193
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt -24°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99%
Absorbans max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 325 nm, max. 0.50 at 300 nm, max. 1.0 at 285 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1.028 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 91°C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H9NO
Beilstein 106420
Kogepunkt 204°C
Formel vægt 99.13
Procent renhed >99%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-pyrrolidone