Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinon, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15662840
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 4 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15662840 1 L Glasflaske 1 L
15672840 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15682840 4 x 4 L Glasflaske Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15662840 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 2704581L
Solstice Chromasolv-kampagne
Brug rabatkode 27944
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC,≥ 99 %
  • Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
  • Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
  • Lav UV-urenhedsprofil
  • Lav urenhedsgradient LC-basislinje
  • Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.133
MDL nummer MFCD00003193
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1CCCC1=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt -24 °C (litteratur)
Navn note CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99%
Absorbans Max. 0,01 ved 400 nm, Max. 0,01 ved 350 nm, Maks. 0,10 ved 325 nm, Max. 0,50 ved 300 nm, Max. 1,0 ved 285 nm
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1,028 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt 91 °C
Emballage Glasflaske
Lineær formel C5H9NO
Beilstein 106420
Kogepunkt 204 °C
Formel vægt 99.13
Procent renhed >99%
Grad HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sicherheitshinweis
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-pyrrolidone
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.