Få mere at vide
1-methyl-2-pyrrolidinon, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12626747 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
25 L
Emballage:
Metal dåse
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
25 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12626747 25 L Metal dåse 25 L
10783801 500 mL Ravfarvet glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12626747 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/5125/25
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
pH 7,7 til 8,0
Smeltepunkt -24 °C
Farve Farveløs
Mængde 25 L
Emballage Metal dåse
Damptryk 0,7 mbar 25
Kogepunkt 202 °C